SAB1400224
Anti-PRPSAP2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC117304, Anti-MGC126719, Anti-MGC126721, Anti-PAP41
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRPSAP2(5636)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MFCVTPPELETKMNITKGGLVLFSANSNSSCMELSKKIAERLGVEMGKVQVYQEPNRETRVQIQESVRGKDVFIIQTVSKDVNTTIMELLIMVYACKTSCAKSIIGVIPYFPYSKQCKMRKRGSIVSKLLASMMCKAGLTHLITMDLHQKEIQGFFNIPVDNLRASPFLLQYIQEEIPDYRNAVIVAKSPASAKRAQSFAERLRLGIAVIHGEAQDAESDLVDGRHSPPMVRSVAAIHPSLEIPMLIPKEKPPITVVGDVGGRIAIIVDDIIDDVDSFLAAAETLKERGAYKIFVMATHGLLSSDAPRRIEESAIDEVVVTNTIPHEVQKLQCPKIKTVDISMILSEAIRRIHNGESMSYLFRNIGLDD
Azioni biochim/fisiol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)