SAB1400054
Anti-CRYBA2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRYBA2(1412)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSSAPAPGPAPASLTLWDEEDFQGRRCRLLSDCANVCERGGLPRVRSVKVENGVWVAFEYPDFQGQQFILEKGDYPRWSAWSGSSSHNSNQLLSFRPVLCANHNDSRVTLFEGDNFQGCKFDLVDDYPSLPSMGWASKDVGSLKVSSGAWVAYQYPGYRGYQYVLERDRHSGEFCTYGELGTQAHTGQLQSIRRVQH
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)