Documenti
SAB1306959
Sigma-Aldrich
ANTI-PNPLA8(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Calcium-independent phospholipase A2-gamma, IPLA22, IPLA2G, Intracellular membrane-associated calcium-independent phospholipase A2 gamma, PNPLA8
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
88477 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PNPLA8(50640)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide