Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
400 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 404,00 € |
Informazioni su questo articolo
404,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
29083 Da
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50, western blot: 1:1000
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNAI1(6615)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description - | description - | description - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt 29083 Da | mol wt 29 | mol wt 29 | mol wt 29 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?