SAB1305559
MONOCLONAL ANTI-CREATINE KINASE BB (CENTER) antibody produced in mouse
clone 893CT29.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
B-CK, CKB, CKBB, Creatine kinase B-type
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
893CT29.1.1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
42644 Da
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CKB(1152)