SAB1305503
MONOCLONAL ANTI-CD25 antibody produced in mouse
clone 7G7B6, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD_antigen=CD25, IL2RA, Interleukin-2 receptor subunit alpha, TAC antigen, p55
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
crude ascites
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7G7B6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
30819 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:100-~1:800
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL2RA(3559)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato