Key Documents
SAB1305501
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-UBC9 antibody produced in mouse
clone 67AT1273.95.90, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
SUMO-conjugating enzyme UBC9, SUMO-protein ligase, UBC9, UBCE9, UBE2I
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
67AT1273.95.90, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
18007 Da
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1:100-~1:500
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... UBE2I(7329)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide