SAB1305276
ANTI-MFSD4 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MFSD4, Major facilitator superfamily domain-containing protein 4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
56265 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MFSD4(148808)