Documenti fondamentali
SAB1300885
Sigma-Aldrich
Anti-EPHA10 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Ephrin type-A receptor 10
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPHA10(286656)
Descrizione generale
EPHA10 is a receptor for members of the ephrin-A family. It binds to EFNA3, EFNA4 and EFNA5.
Immunogeno
EPHA10 (NP_775912, 445-479)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human EPHA10.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)