Documenti
SAB1300829
Sigma-Aldrich
Anti-RFK (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ATP:riboflavin 5′-phosphotransferase, Anti-Flavokinase, Anti-Riboflavin kinase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RFK(55312)
Descrizione generale
RFK (riboflavin kinase) catalyzes the phosphorylation of riboflavin (vitamin B2) to form flavin-mononucleotide (FMN).
Immunogeno
RFK (NP_060809, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human RFK.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.