SAB1300412
Anti-HS2ST1 (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-2-O-sulfotransferase, Anti-2OST, Anti-HS2ST, Anti-HS2ST1, Anti-Heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
Ig fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HS2ST1(9653)
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human HS2ST1.