Documenti fondamentali
SAB1300163
Sigma-Aldrich
Anti-SENP3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SSP3, Anti-SUMO-1 specific protease 3, Anti-SUSP3, Anti-Sentrin-specific protease 3, Anti-Sentrin/SUMO-specific protease SENP3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SENP3(26168)
Descrizione generale
SENP3 releases SUMO2 and SUMO3 monomers from sumoylated substrates, but has only weak activity against SUMO1 conjugates. This protein deconjugates SUMO2 from MEF2D, which increases its transcriptional activation capability.
Immunogeno
SENP3 (NP_056485, 289-325)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-term region of human SENP3.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)