Documenti fondamentali
SAB1105762
Sigma-Aldrich
Anti-EIF2B3 (426-440) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-EIF-2B, Anti-EIF2Bγ, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 3 γ
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt ~50 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EIF2B3(8891)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 426-440 of human EIF2B3
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)