Vai a
S9875
Sodium choleate
Sinonimo/i:
Choleic Acid Sodium Salt, Desoxycholic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
99,60 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
331,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
99,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anionic
Quality Segment
technique(s)
electrophoresis: suitable
Application
Sodium choleate has been used in a study to assess the resistance of esophageal adenocarcinoma to bile salt. It has also been used in a study to investigate the role of a putative tyrosine-O-sulfate receptor in the targeting and/or intracellular transport of tyrosine-sulfated proteins. [1]
Other Notes
This is a loosely used term applied to a crude ox bile extract which contains the sodium salts of taurocholic, glycocholic, deoxycholic, and cholic acids.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
30970SRE004630633
Sodium choleate
Sigma-Aldrich
S9875
Sodium choleate
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
100
description
anionic
description
anionic
description
-
description
anionic
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I would like to know that is this product suitable for neonatal mouse experiment?
    1 risposta
    1. This product has not been tested in neonatal mouse studies. The researcher would have to establish suitability. There is a cell culture tested product option, C9282, that may be a better option. The product is not sterile, but has been tested for cytotoxicity in mammalian cell lines. See below for a link to this product.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c9282