Documenti fondamentali
S9262
Sigma-Aldrich
Tin(II) chloride dihydrate
suitable for cell culture, ≥95%
Sinonimo/i:
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Formula condensata:
SnCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
Saggio
≥95%
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
P. ebollizione
652 °C (lit.)
Punto di fusione
37-38 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)