S9005
Spleen acetone powder, bovine
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Origine biologica
bovine
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
An immunosuppressive factor was isolated from spleen acetone powder. It was able to inhibit the formation of lymphoblasts.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Purification of immunosuppressive factors extracted from bovine spleen (lymphoid chalone).
Lenfant, M.
Cell and Tissue Kinetics, 11, Cell Tissue Kinet-Cell Tissue Kinet (1978)