Vai a
S8951
SR11237
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-benzoic acid, BMS 188649, BMS649
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
515,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >28 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C3(OCCO3)c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C24H28O4/c1-22(2)11-12-23(3,4)20-15-18(9-10-19(20)22)24(27-13-14-28-24)17-7-5-16(6-8-17)21(25)26/h5-10,15H,11-14H2,1-4H3,(H,25,26)
InChI key
ZZUKALQMHNSWTK-UHFFFAOYSA-N
Application
SR11237 may be used in RXR-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
SR11237 and other ligands of retinoid X receptor (RXR) activate various nuclear receptors during development process. This produces malformations in Xenopus embryos, involving the anterior-posterior axis.1
SR11237 is a pan retinoid X receptor (RXR) agonist.
SR11237 is a selective pan retinoid X receptor (RXR) agonist with no retinoid A receptor (RAR) activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2015SML0397SML0282
SR11237 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S8951
SR11237
MM11253 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2015
MM11253
DR2313 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0397
DR2313
Bexarotene ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0282
Bexarotene
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >28 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL (warmed)
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)