Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(=O)C2=C(CCSC2)N1
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-5-9-7-2-3-12-4-6(7)8(11)10-5/h2-4H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
HRYKZAKEAVZGJD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DR2313 is a PARP inhibitor.
DR2313 is a PARP-1; PARP-2 inhibitor (Ki = 0.23 mM). DR2313 has neuroprotective effects in both in vivo and in vitro ischemic models, and reduces cortical infarct volume in focal ischemia in rats.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?