S8432
Sulfo NONOate disodium salt
Sinonimo/i:
Hydroxydiazenesulfonic acid 1-oxide disodium salt
About This Item
Forma fisica
powder
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]\N=[N+](/[O-])S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2N2O5S.2Na/c3-1-2(4)8(5,6)7;;/h3H,(H,5,6,7);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
LYIIGAIVRHASTQ-SEPHDYHBSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.