S8067
Anti-phospho-Synapsin I (pSer9) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
Xenopus, human, chicken, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:1,000
western blot: 1:1,000 using rat brain hipoccampal tissue homogenate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SYN1(6853)
mouse ... Syn1(20964)
rat ... Syn1(24949)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1