S7945
Monoclonal Anti-Siah2 antibody produced in mouse
clone Siah2-369, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Seven in Absentia Homolog
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Siah2-369, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
monkey, hamster, bovine, mouse, human, canine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIAH2(6478)
mouse ... Siah2(20439)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3