Vai a
S7672
Sarcosine
≥98%, suitable for HPLC, BioXtra
Sinonimo/i:
N-Methylglycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
403,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3NHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
203-538-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1699442
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sarcosine, BioXtra
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white
mp
208-212 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.1%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
cell analysis
SMILES string
CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Glyphosate resistance and biodegradation by Burkholderia cenocepacia CEIB S5-2.: This study explores the role of sarcosine in glyphosate resistance and biodegradation by Burkholderia cenocepacia CEIB S5-2, highlighting its potential in environmental biotechnology (Díaz-Soto et al., 2024).
  • CYP116B5-SOX: An artificial peroxygenase for drug metabolites production and bioremediation.: Sarcosine is utilized in developing a novel artificial peroxygenase, enhancing bioremediation and drug metabolite production applications (Giuriato et al., 2024).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8453213177688988
Sarcosine BioXtra
Sigma-Aldrich
S7672
Sarcosine
Sarcosine crystallized, ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
84532
Sarcosine
Sarcosine 98%
Sigma-Aldrich
131776
Sarcosine
vibrant-m
88988
Sarcosine
description
BioXtra
description
crystallized, ≥98.0% (T)
description
98%
description
analytical standard
form
powder
form
powder with small lumps
form
powder or crystals
form
-
assay
≥98%
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
cation traces
Na: ≤0.05%, NH4+: ≤0.1%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Al: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
color
white
color
white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sarcosine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)