S7393
Behenyl stearate
≥99%
Sinonimo/i:
Stearic acid behenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H80O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
593.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-39-42-40(41)38-36-34-32-30-28-26-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
SRKUMCYSWLWLLS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 51(11), 1269-1287 (2016-10-25)
Wax esters (WE) are one of the predominant lipid types in human meibomian gland secretions (meibum) and account for 40-50 % of total meibum lipids. Recently, we managed to quantify 51 isomeric groups of intact WE in normal human meibum samples