Documenti fondamentali
S6880
Sigma-Aldrich
Oleyl stearate
~99%, liquid
Sinonimo/i:
Stearic acid oleyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H70O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
~99%
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 50(8), 821-836 (2015-07-17)
A series of different types of wax esters (represented by RCOOR') were systematically studied by using electrospray ionization (ESI) collision-induced dissociation tandem mass spectrometry (MS/MS) along with pseudo MS(3) (in-source dissociation combined with MS/MS) on a quadrupole time-of-flight (Q-TOF) mass