S6821
Anti-SMC1L1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-SMC1, Anti-SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1, Anti-SMC1α
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
antigen 160 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using 293-T cell lysates
western blot: 1:2,000-1:4,000 using extracts of HeLa nuclear cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMC1A(8243)
mouse ... Smc1a(24061)
rat ... Smc1a(63996)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol