Vai a
V3890
VU0240551
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CID 7211972, N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]-acetamide, SID 56405457, VU0240551-1, VU0240551-2-D4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14N4OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Per informazioni sul prodotto V3890, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1csc(NC(=O)CSc2ccc(nn2)-c3ccccc3)n1
InChI
1S/C16H14N4OS2/c1-11-9-23-16(17-11)18-14(21)10-22-15-8-7-13(19-20-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18,21)
InChI key
WJRWSLORVIHRNX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0240551 is a potent, selective KCC2 inhibitor.
VU0240551 is a potent, selective KCC2 inhibitor. KCC2 is a potassium-chloride exchanger expressed specifically in neurons. KCC2 functions to lower intracellular chloride concentrations below the electrochemical potential of the cells, thereby increasing the hyperexcitability of the neurons. KCC2 activity enhances GABA and other inhibitory neurotransmission and is implicated in pain processing. VU0240551 was discovered in a high-throughput screen, followed by directed medicinal chemistry. VU0240551 is selective for KCC2 over NKCC1. VU0240551 binds competitively to the K+ site and binds noncompetitively to the Cl- site. VU0240551 is the only small molecule with specificity for a KCC family member.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1336SML0672SML2333
VU0240551 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
V3890
VU0240551
VUAA1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1336
VUAA1
VU0405601 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0672
VU0405601
VU0463271 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2333
VU0463271
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)