Documenti fondamentali
S5312
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Synaptobrevin antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone SP11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, pig
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
crude human synaptic precipitate.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.1% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)