Documenti
S5061
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-STAT6 (pTyr641) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen 100 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using interleukin-4-treated Daudi cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr641)
Informazioni sul gene
human ... STAT6(6778)
mouse ... Stat6(20852)
Specificità
Detects STAT6 only when phosphorylated at Tyr641.
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to residues around phosphoTyr641 of human STAT6, conjugated to KLH.
Stato fisico
Solution in 10 mM sodium HEPES, pH 7.5, containing 150 mM sodium chloride, 100 μg/ml bovine serum albumin and 50% glycerol.
Nota sulla preparazione
Purified using Protein A and peptide affinity chromatography