Documenti fondamentali
S3321
Sigma-Aldrich
SUN B8155
≥97% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
5-[1-[(2-Aminophenyl)imino]ethyl]-1,6-dihydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)N(O)C(O)=C1\C(C)=N\c2ccccc2N
InChI
1S/C14H15N3O3/c1-8-7-12(18)17(20)14(19)13(8)9(2)16-11-6-4-3-5-10(11)15/h3-7,19-20H,15H2,1-2H3/b16-9+
SGJLINMLDNLWOS-CXUHLZMHSA-N
Applicazioni
SUN B8155 may be used to study calcitonin-mediated cell signaling.
Azioni biochim/fisiol
SUN B8155 is a nonpeptide calcitonin receptor agonist.
SUN B8155 is a pyridine derivative that mimics calcitonin, a peptide hormone crucial in maintain the bone homeostasis. It stimulated the formation of cAMP in T47D and UMR106-06 cells expressing calcitonin receptor.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T Katayama et al.
Biochimica et biophysica acta, 1526(2), 183-190 (2001-04-28)
Calcitonin (CT), a 32-amino acid peptide hormone secreted mainly from the thyroid gland, plays an important role in maintaining bone homeostasis. To discover non-peptide small molecules with biological actions similar to those of CT, a cell-based screening of an in-house