Vai a
S3313
SB-204070 hydrochloride
solid, ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1-Butyl-4-piperidinyl)methyl-8-amino-7-chloro-1,4-benzodioxane-5-carboxylate hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
570,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27ClN2O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
mp
243-245 °C (lit.)
solubility
H2O: 20 mg/mL (with heating)
SMILES string
Cl[H].CCCCN1CCC(CC1)COC(=O)c2cc(Cl)c(N)c3OCCOc23
InChI
1S/C19H27ClN2O4.ClH/c1-2-3-6-22-7-4-13(5-8-22)12-26-19(23)14-11-15(20)16(21)18-17(14)24-9-10-25-18;/h11,13H,2-10,12,21H2,1H3;1H
InChI key
YEQGKAOSYSXEPU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR4(3360)
Application
SB-204070 hydrochloride was used to study the role of 5-HT metabolites in trypsin-induced anion secretion in mouse cecum.[1]
Biochem/physiol Actions
SB-204070 is a highly potent and specific antagonist of 4-HT4 receptor. It inhibits cholinergic and noncholinergic transmission and blocks the contractions of proximal colon in guinea pigs[2][3] and relaxation of human colon circular smooth muscle.[4]
Selective 5-HT4 serotonin receptor antagonist.
Legal Information
Manufactured and sold under exclusive license from GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0571SML1349SML1882
SB-207266 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1349
SB-207266
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 20 mg/mL (with heating)
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Gene Information
human ... HTR4(3360)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
243-245 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)