Documenti fondamentali
S2070
Sigma-Aldrich
Anti-SF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Sinonimo/i:
Anti-Splicing Factor 4
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
PM
antigen 72.4 kDa
Reattività contro le specie
human, rodent
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SF4(57794)
mouse ... Sf4(70616)
rat ... Sf4(290666)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to human SF4 (amino acids 103-105), conjugated to BSA.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves