Documenti fondamentali
S1881
Supelco
Sodium bismuthate(V) hydrate
≥80%
About This Item
Formula condensata:
NaBiO3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.97 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Saggio
≥80%
Stringa SMILE
O.[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.H2O.3O/h;;1H2;;;/q;+1;;;;-1
UQGDUPFKOOSTOS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves