S1819
Anti-Sprouty 2 (C-Terminal) from rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 32-35 kDa (doublet)
Reattività contro le specie
canine, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using 293-T transfected cell extracts
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using 293-T cells transfected with human Sprouty 2.
western blot: 2-4 μg/mL using cell extracts of MDCK (Madin Darby canine kidney).
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SPRY2(10253)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)