S1315
L-Serine
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Origine biologica
non-animal source
Saggio
≥98.5%
Produttore/marchio commerciale
Ajinomoto
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Compatibilità
suitable for manufacturing use
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?