Documenti
RF45645P-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-64-5-PCR, non aerosol tight, to hold, 64 x 0.2 mL PCR tubes, lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Caratteristiche
lid
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
non aerosol tight
strip rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022654209 (NA)
Eppendorf® 5427714006 (EU)
Parametri
13,543 × g max. RCF
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5430/5430R
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG