Documenti fondamentali
RAB1846
Sigma-Aldrich
Rabbit MIP-1 beta ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Sinonimo/i:
C-C motif chemokine 4 , CCL4, MIP-1 beta, Macrophage inflammatory protein 1-beta
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
rabbit
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24.6 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rabbit ... CCL4(100008984)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Rabbit MIP-1 beta (CCL4)
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials