RAB1804
Rhesus Macaque GDF-15 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
rhesus macaque
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.2 pg/mL
standard curve range: 2.05-500 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rhesus macaque ... GDF15(719466)
Categorie correlate
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Rhesus Macaque Growth Differentiation Factor 15 (GDF15)
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?