Vai a
RAB1265
Human Aminopeptidase N ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... ANPEP(290)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 0.041-10 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ANPEP(290)
General description
This ELISA antibody pair detects Human Aminopeptidase N (ANPEP)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB1270RAB1266RAB1435
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... ANPEP(290)
Gene Information
human ... XPNPEP2(7512)
Gene Information
human ... XPNPEP1(7511)
Gene Information
human ... TMPRSS15(5651)
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 0.041-10 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.1 ng/mL
standard curve range: 2.048-500 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)