Vai a
RAB0023
Zinc-binding α-2 glycoprotein EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinonimo/i:
ZAG
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
510,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
510,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AZGP1(563)
General description
The ZAG Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting ZAG peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. The EIA-ZAG-1 detects ZAG 278aa.
Immunogen
Zinc-binding α-2 glycoprotein (ZAG), synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB1779SAB5701011SAB1405504
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
-
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Gene Information
human ... AZGP1(563)
Gene Information
human ... AZGP1(563)
Gene Information
human ... AZGP1(563)
Gene Information
human ... AZGP1(563)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.04 ng/mL
standard curve range: 0.041-10 ng/mL
assay range
-
assay range
-
input
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type cell lysate
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
-
input
-
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)