R9529
Anti-AtRAC3 antibody produced in rabbit
~1.2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Arabidopsis ROP (Rho of plants)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 21 kDa
Reattività contro le specie
Arabidopsis sp.
Concentrazione
~1.2 mg/mL
tecniche
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant AtRac3 expressed in E. coli
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Arabidopsis thaliana ... Rop1(824293)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)