R8029
Anti-RAD17 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-S.cerevisiae homolog of RAD24
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 70 kDa (also recognizes 75 kDa)
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HEK293-T cells fixed with methanol-acetone
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD17(5884)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3