R6525
Anti-phospho-Rsk1 (p90rsk) (pSer381) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-Rsk 1 (pSer381)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using TPA-treated 293 cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RPS6KA1(6195)
mouse ... Rps6ka1(20111)
rat ... Rps6ka1(81771)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)