R4892
Ranakinin
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Lys-Pro-Asn-Pro-Glu-Arg-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C4CCCN4C(=O)C(N)CCCCN)C(N)=O
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3