R4282
RF9 trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Adamantanecarbonyl-Arg-Phe-NH2 trifluoroacetate salt
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Solubilità
H2O: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C26H38N6O3.C2HF3O2/c27-22(33)21(12-16-5-2-1-3-6-16)31-23(34)20(7-4-8-30-25(28)29)32-24(35)26-13-17-9-18(14-26)11-19(10-17)15-26;3-2(4,5)1(6)7/h1-3,5-6,17-21H,4,7-15H2,(H2,27,33)(H,31,34)(H,32,35)(H4,28,29,30);(H,6,7)/t17-,18+,19-,20-,21-,26-;/m0./s1
GPVFYPYIOXHDCU-CFIUKZCSSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)