Documenti
R2273
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-3H
≥95% (Radiochemical Purity, HPLC), aqueous ethanol solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95% (Radiochemical Purity, HPLC)
Forma fisica
aqueous ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
10-20 Ci/mmol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Combi-vial
Stato fisico
Ethanol:water (9:1) solution