R0281
RNF11 human
recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CGI-123, MGC51169, RING Finger Protein 11, SID1669
About This Item
Ricombinante
expressed in E. coli (histidine-tagged)
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous solution
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RNF11(26994)
Azioni biochim/fisiol
WGK 1