Documenti
PZ0340
Sigma-Aldrich
PF-06737007
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-((3R,4S)-3-Fluoro-1-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)piperidin-4-yloxy)-4-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)benzamide, 2-[[(3R,4S)-3-Fluoro-1-[2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]piperidin-4-yl]oxy]-4-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)benzamide, PF06737007
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28F4N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.49
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
F[C@@H]1CN(C(CC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)=O)CC[C@@H]1OC3=C(C(N)=O)C=CC(OCC(C)(C)O)=C3
Azioni biochim/fisiol
PF-06737007 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
Altre note
This compound was developed by Pfizer for Kinase Phosphatase Biology research. To learn more about Sigma′s partnership with Pfizer and view other authentic, high-quality Pfizer compounds, visit sigma.com/bsm-pfizer.
Note legali
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3