PZ0309
PF-04634817 succinate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,5-Anhydro-2,3-dideoxy-4-O-methyl-3-[[(1R,3S)-3-(1-methylethyl)-3-[[(1S,4S)-5-[6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]carbonyl]cyclopentyl]amino]-D-erythro-pentitol succinate, PF 04634817 succinate
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 30 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)[C@@]1(C(N2C[C@@]3([H])N(C4=NC=NC(C(F)(F)F)=C4)C[C@]2([H])C3)=O)C[C@H](N[C@H]5CCOC[C@H]5OC)CC1.O=C(CCC(O)=O)O
InChI
1S/C25H36F3N5O3.C4H6O4/c1-15(2)24(6-4-16(10-24)31-19-5-7-36-13-20(19)35-3)23(34)33-12-17-8-18(33)11-32(17)22-9-21(25(26,27)28)29-14-30-22;5-3(6)1-2-4(7)8/h9,14-20,31H,4-8,10-13H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t16-,17+,18+,19+,20-,24+;/m1./s1
WRPPUEHVLSHXJG-HTQYHTRRSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3