Documenti
PZ0248
Sigma-Aldrich
PF-06447475
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[4-(4-Morpholinyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]-benzonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H15N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.33
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N#CC1=CC=CC(C2=CNC3=NC=NC(N4CCOCC4)=C32)=C1
InChI
1S/C17H15N5O/c18-9-12-2-1-3-13(8-12)14-10-19-16-15(14)17(21-11-20-16)22-4-6-23-7-5-22/h1-3,8,10-11H,4-7H2,(H,19,20,21)
BHTWDJBVZQBRKP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06447475 is a potent and selective LRRK2 inhibitor.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Antonella Marte et al.
Journal of neurochemistry, 150(3), 264-281 (2019-05-31)
Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) is a large multidomain scaffolding protein with kinase and GTPase activities involved in synaptic vesicle (SV) dynamics. While its role in Parkinson's disease has been largely investigated, little is known about LRRK2 physiological role and