Documenti fondamentali
PZ0120
Sigma-Aldrich
CP-10447
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-Bromo-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 4-Bromomethaqualone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I
Colore
white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccc1N2C(C)=Nc3ccccc3C2=O
InChI
1S/C16H13BrN2O/c1-10-9-12(17)7-8-15(10)19-11(2)18-14-6-4-3-5-13(14)16(19)20/h3-9H,1-2H3
CIYGULLCDQXZNK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CP-10447 is an inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP, MTTP).
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3